Stampa…
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl)boronic acid
PC412562-1G PC412562-250MG
APOSPC412562-1GEA 286 EUR
APOSPC412562-1G APOSPC412562-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
5-(Trifluoromethyl)-2-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₅BF₃NO₂
Peso molecolare: 190,9156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06227445
CAS Number: 1162257-58-0