Stampa…
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (8-(Trifluoromethoxy)quinolin-5-yl)boronic acid
PC412551-1G PC412551-250MG
APOSPC412551-1GEA 304 EUR
APOSPC412551-1G APOSPC412551-250MG
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
8-(Trifluoromethoxy)quinoline-5-boronic acid
Formula: C₁₀H₇BF₃NO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11504851
CAS Number: 1072951-46-2