Stampa…
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
PC412500-1G PC412500-500MG PC412500-5G PC412500-25G
APOSPC412500-1GEA 87 EUR
APOSPC412500-1G APOSPC412500-500MG APOSPC412500-5G APOSPC412500-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 97%
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₆BF₃O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094996
CAS Number: 1072951-50-8