Stampa…
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC412477-10G PC412477-1G PC412477-5G
APOSPC412477-10GEA 55.1 EUR
APOSPC412477-10G APOSPC412477-1G APOSPC412477-5G
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Punto di fusione: 29…33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412792
CAS Number: 444120-95-0