Stampa…
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC412454-1G PC412454-5G
APOSPC412454-1GEA 551 EUR
APOSPC412454-1G APOSPC412454-5G
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368843
CAS Number: 1072952-44-3