Stampa…
2-Fluoro-3-isobutoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC412432-1G PC412432-250MG
APOSPC412432-1GEA 255 EUR
APOSPC412432-1G APOSPC412432-250MG
2-Fluoro-3-isobutoxyphenylboronic acid
2-Fluoro-3-isobutoxyphenylboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546465
CAS Number: 1217500-66-7