Stampa…
4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC412405-25G PC412405-5G
APOSPC412405-25GEA 764 EUR
APOSPC412405-25G APOSPC412405-5G
4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid 98%
4-(2'-Fluorobenzyloxy)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₂BFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08705274
CAS Number: 1072951-78-0