Stampa…
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
PC412384-1G PC412384-500MG
APOSPC412384-1GEA 125 EUR
APOSPC412384-1G APOSPC412384-500MG
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₄BF₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12913987
CAS Number: 1204333-58-3