Stampa…
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC412334-1G PC412334-250MG
APOSPC412334-1GEA 82.8 EUR
APOSPC412334-1G APOSPC412334-250MG
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid 95+%
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid
Formula: C₇H₅BFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12546526
CAS Number: 876601-43-3