Stampa…
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
PC412321-100MG PC412321-250MG
APOSPC412321-100MGEA 727 EUR
APOSPC412321-100MG APOSPC412321-250MG
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 96%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₇BClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053801
CAS Number: 1072946-33-8