Stampa…
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4123-1G PC4123-250MG
APOSPC4123-1GEA 93.1 EUR
APOSPC4123-1G APOSPC4123-250MG
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00973825
CAS Number: 149739-48-0