Stampa…
2-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
PC412217-100MG PC412217-250MG
APOSPC412217-100MGEA 203 EUR
APOSPC412217-100MG APOSPC412217-250MG
2-Amino-5-fluorophenylboronic acid
2-Amino-5-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095362
CAS Number: 1040400-87-0