Stampa…
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC412114-1G PC412114-5G PC412114-250MG
APOSPC412114-1GEA 65.4 EUR
APOSPC412114-1G APOSPC412114-5G APOSPC412114-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 95%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₂
Peso molecolare: 203.9541 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11042432
CAS Number: 947533-96-2