Stampa…
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC412092-25G PC412092-5G
APOSPC412092-25GEA 318 EUR
APOSPC412092-25G APOSPC412092-5G
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid 95%
2,4-Difluoro-3-formylphenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₂O₃
Punto di fusione: 206…210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04974116
CAS Number: 870718-06-2