Stampa…
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC412086-1G PC412086-5G
APOSPC412086-1GEA 248 EUR
APOSPC412086-1G APOSPC412086-5G
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid 97%
3-(2,2,2-Trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₈H₈BF₃O₃
Punto di fusione: 126…129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363846
CAS Number: 850593-08-7