Stampa…
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC412081-25G PC412081-5G PC412081-100G
APOSPC412081-25GEA 186 EUR
APOSPC412081-25G APOSPC412081-5G APOSPC412081-100G
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester 95+%
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₅BFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795681
CAS Number: 775351-57-0