2-Bromo-4-fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2-Bromo-4-fluorophenyl)boronic acid
Formula:
C₆H₅BBrFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13195647 CAS Number: 1217501-12-6 |