Stampa…
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2-methoxypyridine-4-boronic acid
PC412027-1G PC412027-25G PC412027-5G
APOSPC412027-1GEA 136 EUR
APOSPC412027-1G APOSPC412027-25G APOSPC412027-5G
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid 95%
5-Fluoro-2-methoxy-4-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₃
Peso molecolare: 170,9300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD06657887
CAS Number: 1043869-98-2