4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC412025-5G
PC412025-10G
PC412025-1G
APOSPC412025-5GEA
220
EUR
APOSPC412025-5G
APOSPC412025-10G
APOSPC412025-1G
4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid 95+%
4-Benzyloxy-2,6-difluorophenylboronic acid
Formula:
C₁₃H₁₁BF₂O₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12026734 CAS Number: 156635-89-1 |