Stampa…
5-Chloro-2-fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Chloro-2-fluoropyridin-4-yl)boronic acid
PC412024-10G PC412024-1G PC412024-5G
APOSPC412024-10GEA 613 EUR
APOSPC412024-10G APOSPC412024-1G APOSPC412024-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-pyridineboronic acid 97%
5-Chloro-2-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₄BClFNO₂
Peso molecolare: 175,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05662405
CAS Number: 1034659-38-5