Stampa…
(2-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC412023-25G PC412023-5G PC412023-10G
APOSPC412023-25GEA 823 EUR
APOSPC412023-25G APOSPC412023-5G APOSPC412023-10G
(2-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid 98%
(2-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Formula: C₉H₁₂BFO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17011998
CAS Number: 586389-90-4