Stampa…
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC412004-10G PC412004-25G PC412004-5G
APOSPC412004-10GEA 125 EUR
APOSPC412004-10G APOSPC412004-25G APOSPC412004-5G
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
3-Fluoro-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₁H₁₅BFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798251
CAS Number: 458532-88-2