Stampa…
(2-Fluorophenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4120-100G PC4120-1KG PC4120-500G
APOSPC4120-100GEA 31.9 EUR
APOSPC4120-100G APOSPC4120-1KG APOSPC4120-500G
(2-Fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Fluorophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄F)CH₂COOH
Punto di fusione: 61…65 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004315
CAS Number: 451-82-1
EINECS: 207-196-9