Stampa…
α-Fluorophenylacetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC4119-1G PC4119-5G
APOSPC4119-1GEA 161 EUR
APOSPC4119-1G APOSPC4119-5G
α-Fluorophenylacetic acid 97%
α-Fluorophenylacetic acid
Formula: C₈H₇FO₂
Punto di fusione: 78…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004221
CAS Number: 1578-63-8
EINECS: 216-420-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III