Stampa…
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4118-1G PC4118-5G PC4118-25G
APOSPC4118-1GEA 26.1 EUR
APOSPC4118-1G APOSPC4118-5G APOSPC4118-25G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzaldehyde
Formula: C₈H₆F₂O₂
Punto di fusione: 57…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093968
CAS Number: 187543-87-9