Stampa…
α,α-Difluoroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (Difluoromethoxy)benzene, alpha,alpha-Difluoroanisole
PC4117-100G PC4117-50G
APOSPC4117-100GEA 263 EUR
APOSPC4117-100G APOSPC4117-50G
α,α-Difluoroanisole 98%
α,α-Difluoroanisole
Formula: C₇H₆F₂O
Peso molecolare: 144,1200 g/mol
Punto di ebollizione: 98…100 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 38 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068184
CAS Number: 458-92-4
UN: 1993
ADR: 3,III