Stampa…
(±)-2,6-Difluoromandelic acid 90%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2,6-Difluorophenyl)-2-hydroxyacetic acid, (±)-2,6-Difluorophenylglycolic acid
PC4115-1G PC4115-5G
APOSPC4115-1GEA 105 EUR
APOSPC4115-1G APOSPC4115-5G
(±)-2,6-Difluoromandelic acid 90%
(±)-2,6-Difluoromandelic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
Peso molecolare: 188,13 g/mol
Punto di fusione: 142…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061298
CAS Number: 207981-50-8