Stampa…
(±)-2,5-Difluoromandelic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (±)-2,5-Difluorophenylglycolic acid
PC4114-25G PC4114-5G
APOSPC4114-25GEA 250 EUR
APOSPC4114-25G APOSPC4114-5G
(±)-2,5-Difluoromandelic acid
(±)-2,5-Difluoromandelic acid
Formula: C₈H₆F₂O₃
Peso molecolare: 188,13 g/mol
Punto di fusione: 110…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00061297
CAS Number: 207853-61-0