Stampa…
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411328-1G PC411328-5G
APOSPC411328-1GEA 174 EUR
APOSPC411328-1G APOSPC411328-5G
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine 95+%
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine
Formula: C₁₀H₁₂FN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07330007
CAS Number: 625437-46-9