4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC411326-1G
PC411326-25G
PC411326-5G
APOSPC411326-1GEA
261
EUR
APOSPC411326-1G
APOSPC411326-25G
APOSPC411326-5G
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-(difluoromethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
Formula:
C₅H₅BrF₂N₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD17078896 CAS Number: 1243250-04-5 |