Stampa…
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411324-10G PC411324-1G PC411324-5G
APOSPC411324-10GEA 582 EUR
APOSPC411324-10G APOSPC411324-1G APOSPC411324-5G
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
1-(Difluoromethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₅F₂IN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21364399
CAS Number: 1354705-44-4