Stampa…
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC411319-1G PC411319-5G
APOSPC411319-1GEA 46.6 EUR
APOSPC411319-1G APOSPC411319-5G
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine 95+%
2-[5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]ethanamine
Formula: C₇H₁₀F₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04967724
CAS Number: 925154-89-8