Stampa…
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
PC4108-25G PC4108-5G PC4108-100G
APOSPC4108-25GEA 82.9 EUR
APOSPC4108-25G APOSPC4108-5G APOSPC4108-100G
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
2-Cyano-5-fluorobenzyl bromide
Formula: C₈H₅BrFN
Peso molecolare: 214,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059542
CAS Number: 421552-12-7
UN: 3265
ADR: 8,III