Stampa…
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC4107F-1G PC4107F-5G
APOSPC4107F-1GEA 29.2 EUR
APOSPC4107F-1G APOSPC4107F-5G
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-3-nitropyridine
Formula: C₁₁H₇FN₂O₃
Punto di fusione: 98…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067801
CAS Number: 147143-58-6