Stampa…
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4107-5G PC4107-100G PC4107-25G
APOSPC4107-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4107-5G APOSPC4107-100G APOSPC4107-25G
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid 97%
5-Bromo-2-fluorobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrFO₂
Punto di fusione: 141…151 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143423
CAS Number: 146328-85-0
ADR: 6.1,III