Stampa…
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC410435-1G PC410435-5G
APOSPC410435-1GEA 285 EUR
APOSPC410435-1G APOSPC410435-5G
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
2-(3-Trifluoromethylpyrazol-1-yl)ethylamine
Formula: C₆H₈F₃N₃
Peso molecolare: 179,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04970067
CAS Number: 1006436-51-6