Stampa…
2,3-Difluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4104-100G PC4104-1G PC4104-25G
APOSPC4104-100GEA 328 EUR
APOSPC4104-100G APOSPC4104-1G APOSPC4104-25G
2,3-Difluorophenylboronic acid 97%
2,3-Difluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BF₂O₂
Punto di fusione: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01863170
CAS Number: 121219-16-7