Stampa…
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4103-25G PC4103-5G PC4103-100G
APOSPC4103-25GEA 64 EUR
APOSPC4103-25G APOSPC4103-5G APOSPC4103-100G
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile 95%
2-Fluoro-6-phenoxybenzonitrile
Formula: C₁₃H₈FNO
Peso molecolare: 213,21 g/mol
Punto di fusione: 90…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00068201
CAS Number: 175204-06-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III