Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC4102-5G
PC4102-25G
PC4102-1G
APOSPC4102-5GEA
111
EUR
APOSPC4102-5G
APOSPC4102-25G
APOSPC4102-1G
Diethyl tetrafluorosuccinate 97%
Diethyl tetrafluorosuccinate
Formula:
C₈H₁₀F₄O₄ Punto di ebollizione: 78 °C/5mmHg Densità: 1,273 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015155 CAS Number: 377-71-9 EINECS: 206-821-2 |