Stampa…
1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC410056-1G PC410056-25G PC410056-5G PC410056-100G
APOSPC410056-1GEA 65.4 EUR
APOSPC410056-1G APOSPC410056-25G APOSPC410056-5G APOSPC410056-100G
1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
1-Isothiocyanato-3-(trifluoromethoxy)benzene
Formula: C₈H₄F₃NOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07596437
CAS Number: 471937-78-7
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III