Stampa…
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC410012-1G PC410012-25G PC410012-5G
APOSPC410012-1GEA 115 EUR
APOSPC410012-1G APOSPC410012-25G APOSPC410012-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride 95+%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
Formula: C₅H₇ClF₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04967266
CAS Number: 1185177-94-9