Stampa…
(4-Fluorophenoxy)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC4100-100G PC4100-1G
APOSPC4100-100GEA 161 EUR
APOSPC4100-100G APOSPC4100-1G
(4-Fluorophenoxy)acetic acid
(4-Fluorophenoxy)acetic acid
Formula: (C₆H₄F)OCH₂COOH
Punto di fusione: 104…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004304
CAS Number: 405-79-8