Stampa…
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Fluoro-2,4-diaminoquinazoline
PC4099-1G PC4099-5G PC4099-25G
APOSPC4099-1GEA 102 EUR
APOSPC4099-1G APOSPC4099-5G APOSPC4099-25G
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
2,4-Diamino-5-fluoroquinazoline
Formula: C₈H₇FN₄
Peso molecolare: 178,17 g/mol
Punto di fusione: 245…248 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00221785
CAS Number: 119584-70-2