(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC4098-1G
PC4098-25G
PC4098-5G
APOSPC4098-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4098-1G
APOSPC4098-25G
APOSPC4098-5G
(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula:
C₉H₆F₄O₂ Punto di fusione: 88…90 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236303 CAS Number: 238754-67-1 |