Stampa…
6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC409524-1G PC409524-10G PC409524-5G
APOSPC409524-1GEA 380 EUR
APOSPC409524-1G APOSPC409524-10G APOSPC409524-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate 95+%
6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yltrifluoromethanesulphonate
Formula: C₇H₃F₆NO₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11226775
CAS Number: 1097778-74-9