Stampa…
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one
PC409522-1G PC409522-250MG
APOSPC409522-1GEA 431 EUR
APOSPC409522-1G APOSPC409522-250MG
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one 95+%
(E)-3-(Dimethylamino)-1-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)prop-2-en-1-one
Formula: C₁₁H₁₁F₃N₂O
Peso molecolare: 244,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12401613
CAS Number: 1015078-44-0