Stampa…
5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC409521-1G PC409521-250MG
APOSPC409521-1GEA 132 EUR
APOSPC409521-1G APOSPC409521-250MG
5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
5-Hydrazinyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₆F₃N₃
Punto di fusione: 82…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11113388
CAS Number: 1035173-53-5