Stampa…
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC409518-1G PC409518-5G
APOSPC409518-1GEA 957 EUR
APOSPC409518-1G APOSPC409518-5G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 95+%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₁₃H₁₂F₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07403548
CAS Number: 879072-54-5