Stampa…
3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC409517-1G PC409517-5G
APOSPC409517-1GEA 893 EUR
APOSPC409517-1G APOSPC409517-5G
3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 95+%
3-(Trifluoromethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formula: C₆H₈F₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09258799
CAS Number: 916423-57-9