Stampa…
5-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
PC409513-1G PC409513-5G PC409513-100MG
APOSPC409513-1GEA 909 EUR
APOSPC409513-1G APOSPC409513-5G APOSPC409513-100MG
5-Fluoronaphthalen-1-ol 95+%
5-Fluoronaphthalen-1-ol
Formula: C₁₀H₇FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12401609
CAS Number: 61761-32-8